Learn More
Isocyanure de tert-butyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10229500 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10229500 5 g Flacon en verre 5g
10752392 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10229500 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 403600050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7188-38-7 | C5H9N | 83.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7188-38-7
Formule moléculaire C5H9N
Poids moléculaire (g/mol) 83.13
Numéro MDL MFCD00000002
Clé InChI FAGLEPBREOXSAC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl isocyanide, tert-butylisocyanide, t-butylisonitrile, tert-butylisonitrile, tbin, propane, 2-isocyano-2-methyl, 2-methyl-2-isocyanopropane, 2-methylpropyl isocyanide, t-butyl isocyanide, 2-isocyano-2-methyl-propane
CID PubChem 23577
Nom IUPAC 2-isocyano-2-méthylpropane
SMILES CC(C)(C)[N+]#[C-]
Specifications
Nom chimique ou matériau tert-Butyl isocyanide
Note relative au nom 97%
Densité 0.7300g/mL
Point d’ébullition 91.0°C
Point d’éclair −2°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3CNC
Indice de réfraction 1.3740 to 1.3780
Quantité 5 g
Fieser 02,50; 09,82; 11,99; 12,95; 14,63
Gravité spécifique 0.73
Poids de la formule 83.13
Pourcentage de pureté 97%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • tert-Butyl isocyanide
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H330-Mortel par inhalation.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.