Learn More
Isocyanure de tert-butyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10752392 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10752392 1 g Flacon en verre 1g
10229500 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10752392 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 403600010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7188-38-7 | C5H9N | 83.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7188-38-7
Formule moléculaire C5H9N
Poids moléculaire (g/mol) 83.13
Numéro MDL MFCD00000002
Clé InChI FAGLEPBREOXSAC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl isocyanide, tert-butylisocyanide, t-butylisonitrile, tert-butylisonitrile, tbin, propane, 2-isocyano-2-methyl, 2-methyl-2-isocyanopropane, 2-methylpropyl isocyanide, t-butyl isocyanide, 2-isocyano-2-methyl-propane
CID PubChem 23577
Nom IUPAC 2-isocyano-2-méthylpropane
SMILES CC(C)(C)[N+]#[C-]
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl isocyanide
Note relative au nom 97%
Densité 0.7300g/mL
Point d’ébullition 91.0°C
Point d’éclair −2°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3CNC
Indice de réfraction 1.3740 to 1.3780
Quantité 1 g
Fieser 02,50; 09,82; 11,99; 12,95; 14,63
Gravité spécifique 0.73
Poids de la formule 83.13
Pourcentage de pureté 97%