Learn More
Isocyanure de tert-butyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11309685
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11309685 5 g 5g
11399675 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11309685 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19747.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7188-38-7 | C5H9N | 83.134 g/mol
tert-Butyl isocyanide is used in a tin-free procedure for alkyl radical reactions in the presence of a free-radical initiator. It is a useful intermediate in multicomponent reactions. It is also used in the synthesis of coumarines, 4H-chromenes, isoxazolines and to trap 2-cyclopropylidene-1,3-diones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isocyanure de tert-butyle est utilisé dans une procédure sans étain pour les réactions des radicaux alkyles en présence d’un initiateur de radicaux libres. Il s’agit d’un intermédiaire utile dans les réactions multicomposants. Il est également utilisé dans la synthèse des coumarines, des 4H-chromènes, des isoxazolines et pour piéger les 2-cyclopropylidène-1,3-diones.
Solubilité
Soluble dans les solvants organiques tels que l’éthanol, le méthanol, l’éther, le toluène et le dichlorométhane.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7188-38-7
Formule moléculaire C5H9N
Poids moléculaire (g/mol) 83.134
Numéro MDL MFCD00000002
Clé InChI FAGLEPBREOXSAC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl isocyanide, tert-butylisocyanide, t-butylisonitrile, tert-butylisonitrile, tbin, propane, 2-isocyano-2-methyl, 2-methyl-2-isocyanopropane, 2-methylpropyl isocyanide, t-butyl isocyanide, 2-isocyano-2-methyl-propane
CID PubChem 23577
Nom IUPAC 2-isocyano-2-méthylpropane
SMILES CC(C)(C)[N+]#[C-]
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl isocyanide
Densité 0.735
Point d’ébullition 90°C to 92°C
Point d’éclair −2°C (28°F)
Odeur Stench
Indice de réfraction 1.3755
Quantité 5 g
Numéro UN UN1992
Beilstein 1903156
Informations sur la solubilité Soluble in organic solvents such as ethanol,methanol,ether,toluene and dichloromethane.
Poids de la formule 83.13
Pourcentage de pureté 98%