Learn More
Isocyanure de tert-butyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
tert-Butyl isocyanide is used in a tin-free procedure for alkyl radical reactions in the presence of a free-radical initiator. It is a useful intermediate in multicomponent reactions. It is also used in the synthesis of coumarines, 4H-chromenes, isoxazolines and to trap 2-cyclopropylidene-1,3-diones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’isocyanure de tert-butyle est utilisé dans une procédure sans étain pour les réactions des radicaux alkyles en présence d’un initiateur de radicaux libres. Il s’agit d’un intermédiaire utile dans les réactions multicomposants. Il est également utilisé dans la synthèse des coumarines, des 4H-chromènes, des isoxazolines et pour piéger les 2-cyclopropylidène-1,3-diones.
Solubilité
Soluble dans les solvants organiques tels que l’éthanol, le méthanol, l’éther, le toluène et le dichlorométhane.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
Specifikationer
Specifikationer
| Nom chimique ou matériau | tert-Butyl isocyanide |
| Densité | 0.735 |
| Point d’ébullition | 90°C to 92°C |
| Point d’éclair | −2°C (28°F) |
| Odeur | Stench |
| Indice de réfraction | 1.3755 |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | UN1992 |
| Beilstein | 1903156 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in organic solvents such as ethanol,methanol,ether,toluene and dichloromethane. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- tert-Butyl isocyanide
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H330-Mortel par inhalation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyl isocyanide
RUO – Research Use Only
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.