Learn More
Isocyanure de tert-butyle, TRC
Code produit 30345860
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30345860 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30345860 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68982025G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl Isocyanide
CAS 7188-38-7
Formule moléculaire C5H9N
Quantité 25 g
Synonyme 1,1-Dimethylethyl Isocyanide, 1-tert-Butylisonitrile, 2-Isocyano-2-methylpropane, t-Butylisocyanide, t-Butylisonitrile, tert-Butylisonitrile
Formule InChI InChI=1S/C5H9N/c1-5(2,3)6-4/h1-3H3
SMILES [C-]#[N+]C(C)(C)C
Nom IUPAC 2-isocyno-2-méthylpropane
Poids moléculaire (g/mol) 83.13
Poids de la formule 83.0735