Learn More
Isocyanure de tert-butyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | tert-Butyl Isocyanide |
| CAS | 7188-38-7 |
| Formule moléculaire | C5H9N |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 1,1-Dimethylethyl Isocyanide, 1-tert-Butylisonitrile, 2-Isocyano-2-methylpropane, t-Butylisocyanide, t-Butylisonitrile, tert-Butylisonitrile |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H9N/c1-5(2,3)6-4/h1-3H3 |
| SMILES | [C-]#[N+]C(C)(C)C |
| Nom IUPAC | 2-isocyno-2-méthylpropane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 83.13 |
| Poids de la formule | 83.0735 |