Learn More
Isothiocyanate de tert-butyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11347785
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11347785 5 g 5g
11357785 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11347785 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02668.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.80€
    53.65€ / 5g
    Économisez 6.15€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 590-42-1 | C5H9NS | 115.19 g/mol
tert-Butyl isothiocyanate is a tool for the modification of the pore sizes on the top layer of heterostructured surface mounted metal-organic frameworks.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isothiocyanate de tert-butyle est un outil permettant de modifier la taille des pores sur la couche supérieure des cadres organiques métalliques à surface hétérostructurée.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker sous gaz inerte sec. Incompatible avec les amines, les alcools et l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 590-42-1
Formule moléculaire C5H9NS
Poids moléculaire (g/mol) 115.19
Numéro MDL MFCD00004816
Clé InChI ZFWFRTVIIMTOLY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl isothiocyanate, t-butyl isothiocyanate, propane, 2-isothiocyanato-2-methyl, tert-butylisothiocyanate, tert.-butyl isothiocyanate, 2-isothiocyanato-2-methyl-propane, tert butyl isothiocyanate, tert-butyliso thiocyanate, butyl isothiocyanate, tert, t-butylisothiocyanate
CID PubChem 11544
Nom IUPAC 2-isothiocyanato-2-methylpropane
SMILES CC(C)(C)N=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl isothiocyanate
Point de fusion 10°C to 12°C
Densité 0.908
Point d’ébullition 141°C to 145°C
Point d’éclair 38°C (100°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.481
Quantité 5 g
Numéro UN UN2929
Beilstein 1361854
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 115.2
Pourcentage de pureté 97%