Learn More
Isothiocyanate de tert-butyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11357785
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11357785 25 g 25g
11347785 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11357785 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02668.14
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 590-42-1 | C5H9NS | 115.19 g/mol
tert-Butyl isothiocyanate is a tool for the modification of the pore sizes on the top layer of heterostructured surface mounted metal-organic frameworks.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isothiocyanate de tert-butyle est un outil permettant de modifier la taille des pores sur la couche supérieure des cadres organiques métalliques à surface hétérostructurée.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker sous gaz inerte sec. Incompatible avec les amines, les alcools et l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 590-42-1
Formule moléculaire C5H9NS
Poids moléculaire (g/mol) 115.19
Numéro MDL MFCD00004816
Clé InChI ZFWFRTVIIMTOLY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl isothiocyanate, t-butyl isothiocyanate, propane, 2-isothiocyanato-2-methyl, tert-butylisothiocyanate, tert.-butyl isothiocyanate, 2-isothiocyanato-2-methyl-propane, tert butyl isothiocyanate, tert-butyliso thiocyanate, butyl isothiocyanate, tert, t-butylisothiocyanate
CID PubChem 11544
Nom IUPAC 2-isothiocyanato-2-méthylpropane
SMILES CC(C)(C)N=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl isothiocyanate
Point de fusion 10°C to 12°C
Densité 0.908
Point d’ébullition 141°C to 145°C
Point d’éclair 38°C (100°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.481
Quantité 25 g
Numéro UN UN2929
Beilstein 1361854
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 115.2
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butyl isothiocyanate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyl isothiocyanate