Learn More
Méthyl tert-butyl éther, 99,8 %, pour spectroscopie, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10172964 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10172964 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10172964 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 428010025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00€
    118.00€ / 2.5L
    Économisez 11.00€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour la spectroscopie UV/VIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl methyl ether
Point de fusion -110.0°C
Note relative au nom For spectroscopy
Absorbance 1 cm cell vs HPLC-grade water, 0.097 max. at 255 nm, 0.009 max. at 280 nm, 1 cm cell vs HPLC-grade water at 0 nm
CAS 1634-04-4
Couleur Incolore
Densité 0.7404g/mL
Quantité 2.5 L
Point d’éclair −28°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3675 to 1.3695
Résidus après évaporation 0.0003% max.
Plage de pourcentage du dosage 99.75% min. (GC)
Gravité spécifique 0.7404
Formule moléculaire C5H12O
Formule linéaire (CH3)3COCH3
Numéro MDL MFCD00008812
Viscosité 0.36 mPa.s (20°C)
Numéro UN 2398
Eau 0.02% max.
Merck Index 15, 6106
Synonyme tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
Point d’ébullition 54.0°C to 56.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: 51g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most organic solvents, unstable in acid solutions, soly of water in methyl-t-butyl ether : 1,5g/100g
Clé InChI BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC
Nom IUPAC 2-méthoxy-2-méthylpropane
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
CID PubChem 15413
ChEBI CHEBI:27642
Poids de la formule 88.15
Pourcentage de pureté 99.8%
Qualité Spectroscopie
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butyl methyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.