Learn More
Méthyl tert-butyl éther, 99,9 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10062202 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 l
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10062202 2.5 l Flacon en verre 2.50L
10474622 1 L Flacon en verre 1L
10552354 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10062202 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 378720025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.15€
    66.65€ / 2.5L
    Économisez 13.50€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1634-04-4 | C5H12O | 88.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1634-04-4
Formule moléculaire C5H12O
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
Numéro MDL MFCD00008812
Clé InChI BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme méthyl tert-butyl éther, éther méthyl-tert-butylique, éther méthyl t-butylique, éther t-butylméthylique, éther méthyl-tertio-butylique, propane, 2-méthoxy-2-méthyle, 2-méthyl-2-méthoxypropane, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
CID PubChem 15413
ChEBI CHEBI : 27642
Nom IUPAC 2-méthoxy-2-méthylpropane
SMILES CC(C)(C)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ether tert-Butylméthylique
Point de fusion -110,0°C
Densité 0.7404 g/ml
Quantité 2.5 l
Point d’éclair − 28°C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3675 à 1.3695
Résidus après évaporation 1 mg/100 ml max.
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Gravité spécifique 0.7404
Formule linéaire (CH3)3COCH3
Viscosité 0.36 mPa.s (20°C)
Eau 0.01 % max.
Point d’ébullition 54.0°C à 56.0°C
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : 51 g/L (20°C). Autres solubilités : miscible avec la plupart des solvants organiques, instable dans les solutions acides, soluté d’eau dans l’éther méthyl-t-butylique : 1,5 g/100 g
Poids de la formule 88.15
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Extra pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butyl methyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.