Learn More
Méthyl tert-butyl éther, 99+ %, extra sec, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13178453 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
Conditionnement:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13178453 100 mL 100mL
10136043 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13178453 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 375211000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.25€
    45.30€ / 100mL
    Économisez 3.95€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1634-04-4 | C5H12O | 88.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire C5H12O
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
Numéro MDL MFCD00008812
Clé InChI BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
CID PubChem 15413
ChEBI CHEBI:27642
Nom IUPAC 2-méthoxy-2-méthylpropane
SMILES CC(C)(C)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl methyl ether
Point de fusion -110.0°C
% min. CAS 99
Couleur Incolore
% max. CAS 100
Densité 0.7404g/mL
Quantité 100 mL
Point d’éclair −28°C
Spectre IR Authentique
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3675 to 1.3695
Résidus après évaporation 0.0005 % max.
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Gravité spécifique 0.7404
Formule linéaire (CH3)3COCH3
Viscosité 0.36 mPa.s (20°C)
Eau 0.005% Max.
Merck Index 156106
Point d’ébullition 54.0°C to 56.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: 51g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most organic solvents, unstable in acid solutions, soly of water in methyl-t-butyl ether : 1,5g/100g
Poids de la formule 88.15
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Extra sec
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butyl methyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.