Learn More
Méthyl tert-butyl éther, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10194373 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Tambour métallique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
250mL
25L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10194373 10 L Récipient en plastique 10L
10772601 250 mL Flacon en verre 250mL
10664672 1 L Flacon en verre 1L
10522011 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10501422 25 L Tambour métallique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10194373 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 177040100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1634-04-4 | C5H12O | 88.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1634-04-4
Formule moléculaire C5H12O
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
Numéro MDL MFCD00008812
Clé InChI BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
CID PubChem 15413
ChEBI CHEBI:27642
Nom IUPAC 2-méthoxy-2-méthylpropane
SMILES CC(C)(C)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl methyl ether
Point de fusion -110.0°C
Note relative au nom 99%
Couleur Blanc à jaune
Densité 0.7404g/mL
Quantité 10 L
Point d’éclair −28°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Récipient en plastique
Forme physique Poudre ou aiguilles
Indice de réfraction 1.3675 to 1.3695
Plage de pourcentage du dosage 99%
Gravité spécifique 0.7404
Formule linéaire (CH3)3COCH3
Viscosité 0.36 mPa.s (20°C)
Eau 0.01% Max. (Coulometric)
Beilstein 01, 381
Fieser 04,333
Merck Index 15, 6106
Point d’ébullition 54.0°C to 56.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: 51g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most organic solvents, unstable in acid solutions, soly of water in methyl-t-butyl ether : 1,5g/100g
Poids de la formule 88.15
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butyl methyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.