Learn More
Méthyl tert-butyl éther, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11338905
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Conditionnement:
1L
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11338905 1000 mL 1L
11328905 500 mL 500mL
11348905 2500 mL 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11338905 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14030.AU
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1634-04-4 | C5H12O | 88.15 g/mol
Utilisé comme solvant de chromatographie. Sert de composant de carburant dans le carburant pour moteurs à essence. Ils augmentent la teneur en oxygène de l’essence (oxygénés).
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme solvant de chromatographie. Sert de composant de carburant dans le carburant pour moteurs à essence. Ils augmentent la teneur en oxygène de l’essence (oxygénés).
Solubilité
Miscible à l’éthanol et l’éther éthylique. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Il est de nature hygroscopique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire C5H12O
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
Numéro MDL MFCD00008812
Clé InChI BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
CID PubChem 15413
ChEBI CHEBI:27642
Nom IUPAC 2-méthoxy-2-méthylpropane
SMILES CC(C)(C)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl methyl ether
Point de fusion -109°C
Densité 0.742
Quantité 1000 mL
Point d’éclair −25°C (−13°F)
Odeur Mild
Indice de réfraction 1.369
Numéro UN UN2350
Merck Index 146032
Point d’ébullition 55°C to 56°C
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol and ethyl ether. Immiscible with water.
Poids de la formule 88.15
Pourcentage de pureté 0.99
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • oxyde de tert-butyle et de méthyle
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..