Learn More
Méthyl tert-butyl éther, réactif ACS,Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11974701 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11974701 1 L 1L
11984701 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11974701 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 447470010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.55€
    43.65€ / 1L
    Économisez 5.90€
    11% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1634-04-4 | C5H12O | 88.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1634-04-4
Formule moléculaire C5H12O
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
Clé InChI BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 2-méthoxy-2-méthylpropane
SMILES COC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl methyl ether
Point de fusion -110.0°C
Densité 0.7404 g/mL
Quantité 1 L
Point d’éclair -28°C
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.3675 to 1.3695
Gravité spécifique 0.7404
Formule linéaire (CH3)3COCH3
Viscosité 0.36 mPa.s (20°C)
Merck Index 15, 6106
Point d’ébullition 54.0°C to 56.0°C
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: 51 g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most organic solvents, unstable in acid solutions, soly of water in methyl-t-butyl ether : 1,5 g/100 g
Poids de la formule 88.15
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butyl methyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl tert-butyl ether