Learn More
Tert-Butyl éther CHROMASOLV™ méthylique, pour HPLC, ≥99,8 %, Solstice
Code produit 15664660
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2 L
2.5 l
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
2L
4 pièces
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15664660 1 L 1L
15654660 100 mL 100mL
15684660 2 L 2L
15674660 2.5 l 2.50L
15604670 6 x 1 L 6 pièces
15694660 4 x 2.5 L 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15664660 Fournisseur Honeywell-Riedel-de Haen Code fournisseur 348751L
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥ 99,8 %
  • Pour HPLC et synthèse organique
  • Solvants polyvalents de haute pureté
  • Cohérence élevée d’un lot à l’autre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1634-04-4
Formule moléculaire C5H12O
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
Numéro MDL MFCD00008812
Clé InChI BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 15413
ChEBI CHEBI:27642
Nom IUPAC 2-méthoxy-2-méthylpropane
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl methyl ether
Note relative au nom pour HPLC
Densité 0,74 g/mL à 25 °C
Quantité 1 L
Indice de réfraction N20/D 1.369
Formule linéaire (CH3)3COCH3
Beilstein 1730942
Synonyme tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
Point d’ébullition 55 °C à 56 °C
SMILES CC(C)(C)OC
Poids de la formule 88,15g/mol
Pourcentage de pureté ≥99,8 %
Qualité CHROMASOLV
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butyl methyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.