Learn More
Éther méthylique tert-butylique, CHROMASOLV™ Plus, pour HPLC, Solstice
Code produit 15666120
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15666120 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15666120 Fournisseur Honeywell-Riedel-de Haen Code fournisseur 6505601L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.00€
    147.21€ / 1L
    Économisez 22.79€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CHROMASOLV™ Plus, pour HPLC, 99,9%
  • Pour HPLC, spectrophotométrie et analyse environnementale
  • Testés pour la compatibilité HPLC via l’analyse de gradient et la spectroscopie UV-VIS
  • Profil d’impuretés UV faible
  • Ligne de base LC du gradient à faible niveau d’impuretés
  • Très faibles niveaux d’impuretés non volatiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl methyl ether
CAS 1634-04-4
Densité 0,74 g/mL à 25 °C
Quantité 1 L
Limite d’explosion 0.151
Point d’éclair −33 °C (−27,4 °F)
Température d’allumage 705 °F
Formule moléculaire C5H12O
Formule linéaire (CH3)3COCH3
Numéro MDL MFCD00008812
Numéro UN UN2398
Beilstein 1730942
Synonyme tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
Clé InChI BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC
Nom IUPAC 2-méthoxy-2-méthylpropane
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
CID PubChem 15413
ChEBI CHEBI:27642
Poids de la formule 88,15g/mol
Pourcentage de pureté 99%
Qualité CHROMASOLV™ Plus
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butyl methyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.