Learn More
Éther méthylique tert-butylique, pour l’analyse des résidus de pesticides, Solstice
Code produit 15664230
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
4 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15664230 4 x 2.5 L 4 pièces
15644230 1 L 1L
15654230 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15664230 Fournisseur Honeywell-Riedel-de Haen Code fournisseur 344984X2.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    575.00€
    542.16€ / 4 pièces
    Économisez 32.84€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-03-2027
Ajouter au panier
CHROMASOLV™, pour l’analyse des résidus de pesticides
  • Pour chromatographie en phase gazeuse (GC)
  • Développé spécialement pour l’application dans l’analyse des résidus de pesticides et autres substances peu volatiles par GC
  • Les matières non volatiles et la teneur en eau sont spécifiées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1634-04-4
Formule moléculaire C5H12O
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
Numéro MDL MFCD00008812
Clé InChI BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
CID PubChem 15413
ChEBI CHEBI:27642
Nom IUPAC 2-méthoxy-2-méthylpropane
SMILES CC(C)(C)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl methyl ether
Densité 0,74 g/mL à 25 °C
Quantité 4 x 2.5 L
Limite d’explosion 0.151
Point d’éclair −33 °C (−27,4 °F)
Température d’allumage 705 °F
Formule linéaire (CH3)3COCH3
Numéro UN UN2398
Poids de la formule 88.15
Pourcentage de pureté ≥99.7%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butyl methyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-butyl methyl ether