Learn More
Éther méthylique de tert-butyle, qualité HPLC, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11388448
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Conditionnement:
16L
1L
4L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11388448 4 x 1 L 4L
11308458 1 L 1L
11398448 4 L 4L
11378448 4 x 4 L 16L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11388448 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040477.M1
 Article restreint
Expédition estimée: 10-11-2026
Ajouter au panier
Solvant pour chromatographie
Used as a Chromatography solvent. Acts as a fuel component in fuel for gasoline engines. They raise the oxygen content of gasoline(oxygenates).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1634-04-4
Formule moléculaire C5H12O
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
Numéro MDL MFCD00008812
Clé InChI BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
CID PubChem 15413
ChEBI CHEBI:27642
Nom IUPAC 2-méthoxy-2-méthylpropane
SMILES CC(C)(C)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl methyl ether
Point de fusion -109°C
Densité 0.742 g/mL
Quantité 4 x 1 L
Point d’éclair -25°C (-13°F)
Odeur Mild
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.369
Numéro UN UN2350
Beilstein 1730942
Merck Index 14,6032
Point d’ébullition 55°C to 56°C
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water. Highly soluble in ethanol and ethyl ether.
Poids de la formule 88.15
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité HPLC