Learn More
Tert-Butyl éther méthylique, Puriss. p.a., ≥99,5 % (GC), Solstice
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Tert-Butyl Methyl Ether |
| Point de fusion | -109 °C |
| Densité | 0,74 g/mL à 25 °C, 0,736 à 0,744 g/mL à 20 °C |
| Quantité | 1 L |
| Limite d’explosion | 0.151 |
| Point d’éclair | −33 °C (−27,4 °F) |
| Température d’allumage | 705 °F |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Indice de réfraction | 1.376 |
| Formule linéaire | (CH3)3COCH3 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- tert-Butyl methyl ether
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.