Learn More
Tert-Butyl éther méthylique, Puriss. p.a., ≥99,5 % (GC), Solstice
Code produit 15671740
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15671740 2.5 L Flacon en verre 2.50L
15661740 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15671740 Fournisseur Honeywell-Riedel-de Haen Code fournisseur 202562.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00€
    119.68€ / 2.5L
    Économisez 7.32€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 1634-04-4
Formule moléculaire C5H12O
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
Numéro MDL MFCD00008812
Clé InChI BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
CID PubChem 15413
ChEBI CHEBI:27642
Nom IUPAC 2-méthoxy-2-méthylpropane
SMILES CC(C)(C)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tert-Butyl Methyl Ether
Point de fusion -109 °C
Densité 0,74 g/mL à 25 °C, 0,736 à 0,744 g/mL à 20 °C
Quantité 2.5 L
Limite d’explosion 0.151
Point d’éclair −33 °C (−27,4 °F)
Température d’allumage 705 °F
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.376
Formule linéaire (CH3)3COCH3
Numéro UN UN2398
Beilstein 1730942
Point d’ébullition 55,3 °C
Poids de la formule 88,15g/mol
Pourcentage de pureté ≥99,5 % (CPG)
Qualité puriss. p.a.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butyl methyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.