Learn More
Malonate de méthyle tert-butyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15455898
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 mL
10 mL
Conditionnement:
10mL
2mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15455898 10 mL 10mL
15445898 2 mL 2mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15455898 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59540.AB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 42726-73-8 | Molecular Formula: C8H14O4 | Molecular Weight: 174.196 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42726-73-8
Formule moléculaire C8H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 174.196
Numéro MDL MFCD00042856
Clé InChI XPSYZCWYRWHVCC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl methyl malonate, t-butyl methyl malonate, 1-tert-butyl 3-methyl propanedioate, acmc-20ajkv, tert-butyl methylmalote, pubchem20476, methyl tert-butyl malonate, ksc493c8h, tert-butyl methyl malonaoate
CID PubChem 2733872
Nom IUPAC 3-O-tert-butyl1-O-méthyl propanedioate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl methyl malonate
Densité 1.03
Point d’ébullition 80°C (11 mmHg)
Point d’éclair 79°C (174°F)
Formule linéaire CH3OCOCH2COOC(CH3)3
Indice de réfraction 1.4155
Quantité 10 mL
Beilstein 1772136
Poids de la formule 174.19
Pourcentage de pureté 95%