Learn More
Malonate de tert.-butyle méthylique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10783065 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10783065 25 mL Flacon en verre 25mL
10249253 1 mL Flacon en verre 1mL
10567011 5 mL Flacon en verre 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10783065 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 339390250
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 42726-73-8 | C8H14O4 | 174.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42726-73-8
Formule moléculaire C8H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 174.2
Numéro MDL MFCD00042856
Clé InChI XPSYZCWYRWHVCC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl methyl malonate, t-butyl methyl malonate, 1-tert-butyl 3-methyl propanedioate, acmc-20ajkv, tert-butyl methylmalote, pubchem20476, methyl tert-butyl malonate, ksc493c8h, tert-butyl methyl malonaoate
CID PubChem 2733872
Nom IUPAC 3-O-tert-butyl1-O-méthyl propanedioate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau tert.-Butyl methyl malonate
Point de fusion -10°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0300g/mL
Point d’ébullition 80°C (11.0 mmHg)
Point d’éclair 79°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H3COOCCH2COOC(CH3)3
Indice de réfraction 1.4140 to 1.417
Quantité 25 mL
Gravité spécifique 1.03
Poids de la formule 174.2
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide