Learn More
Sulfure de méthyl tert-butyl, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440507
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11440507 25 g 25g
11430507 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11440507 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22390.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 6163-64-0 | C5H12S | 104.21 g/mol
tert-Butyl methyl sulfide is used for LPG refining process and It have high content of sulfur.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfure de méthyl-tert-butyle est utilisé pour le raffinage du GPL et sa teneur en soufre est élevée.
Solubilité
Mélange difficile.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6163-64-0
Formule moléculaire C5H12S
Poids moléculaire (g/mol) 104.21
Numéro MDL MFCD00008840
Clé InChI CJFVCTVYZFTORU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl methyl sulfide, propane, 2-methyl-2-methylthio, sulfide, tert-butyl methyl, methyl tert-butyl sulfide, 3,3-dimethyl-2-thiabutane, 2-methyl-2-methylsulfanyl propane, t-butyl methyl sulfide, methyl t-butyl sulfide, tert-butyl methyl sulfane, acmc-1b7tx
CID PubChem 138679
Nom IUPAC 2-méthyl-2-méthylsulfanylpropane
SMILES CSC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl methyl sulfide
Densité 0.826
Point d’ébullition 101°C to 102°C
Point d’éclair −3°C (26°F)
Odeur Unpleasant
Formule linéaire (CH3)3CSCH3
Indice de réfraction 1.44
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Informations sur la solubilité Difficult to mix.
Poids de la formule 104.22
Pourcentage de pureté ≥98%