Learn More
Tert-butyle méthylsulfoxyde, tech 85 %, Thermo Scientific™
Code produit 11337536
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11337536 5 g 5g
11327536 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11337536 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11081.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14094-11-2
Formule moléculaire C5H12OS
Poids moléculaire (g/mol) 120.21
Numéro MDL MFCD00041528
Clé InChI YPRPSRLQZMDWFO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl methyl sulfoxide, tert-butyl methyl sulfoxide,-, 2-methyl-2-methylsulfinyl propane, unii-l3hjh0t7af, unii-08osz570vu, 2-methanesulfinyl-2-methylpropane, tert-butyl methylsulfoxide, l3hjh0t7af, tert-butyl methyl sulphoxide, r-methyl tert-butyl sulfoxide
CID PubChem 139684
Nom IUPAC 2-méthyl-2-méthylsulfinylpropane
SMILES CC(C)(C)S(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl methyl sulfoxide
Point d’ébullition 64°C to 66°C (10 mmHg)
Indice de réfraction 1.473
Quantité 5 g
Beilstein 1815804
Poids de la formule 120.21
Pourcentage de pureté 85%
Qualité Technique