Learn More
Tert-butyl N-[(1-benzyl-4-pipéridinyl)méthyl]carbamate, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10085212
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10085212 1 g Flacon en verre ambré 1g
10126772 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10085212 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00974DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 173340-23-3
Formule moléculaire C18H28N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 304.434
Numéro MDL MFCD04123925
Clé InChI SOXSDIKJHXTJEP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 1-benzylpiperidin-4-yl methyl carbamate, tert-butyl 1-benzylpiperidin-4-yl methylcarbamate, tert-butyl n-1-benzyl-4-piperidinyl methyl carbamate, tert-butyl n-1-benzylpiperidin-4-yl methyl carbamate, maybridge3_004457, 1-benzyl-4-tertbutyloxycarbonylaminomethylpiperidine, 1-benzyl-4-piperidinylmethyl carbamic acid tert-butyl ester, 1-benzylpiperidin-4-yl methylcarbamic acid tert-butyl ester, carbamic acid,n-1-phenylmethyl-4-piperidinyl methyl-, 1,1-dimethylethyl ester
CID PubChem 2824066
Nom IUPAC tert-butyle N-[(1-benzylpipéridine-4-yle)méthyle]carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1CCN(CC1)CC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl N-[(1-benzyl-4-piperidinyl)methyl]carbamate
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 304.43
Pourcentage de pureté 95%