Learn More
N-[2-[2-(6-chlorohexyloxy)éthoxy]éthyl]carbamate de tert-butyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | tert-Butyl N-[2-[2-(6-chlorohexyloxy)ethoxy]ethyl]carbamate |
| CAS | 920264-35-3 |
| Formule moléculaire | C15H30ClNO4 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | N-[2-[2-[(6-Chlorohexyl)oxy]ethoxy]ethyl]-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H30ClNO4/c1-15(2,3)21-14(18)17-9-11-20-13-12-19-10-7-5-4-6-8-16/h4-13H2,1-3H3,(H,17,18) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(NCCOCCOCCCCCCCl)=O |
| Nom IUPAC | tert-butil N-[2-[2-(6-chlorohexoxy)éthoxy]éthyl]carbamate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 323.86 |
| Poids de la formule | 323.1863 |