Learn More
N-{2-[2-amino-4-(trifluorométhyl)anilino]éthyl}carbamate de tert-butyle, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10502282
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10502282 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10502282 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur AW00453DA
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl N-{2-[2-amino-4-(trifluoromethyl)anilino]ethyl}carbamate
CAS 215655-42-8
% min. CAS 94.5
% max. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Formule moléculaire C14H20F3N3O2
Formule linéaire CF3C6H3(NH2)NH(CH2)2NHC(O)OC(CH3)3
Numéro MDL MFCD00728760
Quantité 1 g
Synonyme tert-butyl n-2-2-amino-4-trifluoromethyl anilino ethyl carbamate, tert-butyl n-2-2-amino-4-trifluoromethyl phenyl amino ethyl carbamate, tert-butyl 2-2-amino-4-trifluoromethyl phenyl amino ethylcarbamate, tert-butyl-n-2-2-amino-4-trifluoromethyl anilino ethyl carbamate, n-2-2-amino-4-trifluoromethyl phenyl amino ethyl tert-butoxy carboxamide, maybridge1_000225, tert-butyl 2-2-amino-4-trifluoromethyl anilino ethyl carbamate, t-butyl n-2-2-amino-4-trifluoromethyl anilino ethylcarbamate
Clé InChI LBPALYCQELHDIC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCNC1=C(C=C(C=C1)C(F)(F)F)N
Nom IUPAC N-[2-[2-amino-4-(trifluorométhyl)anilino]éthyl]carbamate de tert-butyle
Poids moléculaire (g/mol) 319.328
CID PubChem 2773437
Poids de la formule 319.33
Pourcentage de pureté 95%