Learn More
N-(2-cyanoéthyl)carbamate de tert-butyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10160992
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10160992 10 g Flacon en verre ambré 10g
10079481 1 g Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10160992 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB08399EA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 53588-95-7
Formule moléculaire C8H14N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 170.21
Numéro MDL MFCD02180880
Clé InChI NORLFIHQJFOIGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl n-2-cyanoethyl carbamate, tert-butyl 2-cyanoethyl carbamate, n-boc-2-cyano-ethylamine, 2-cyano-ethyl-carbamic acid tert-butyl ester, t-butyl n-2-cyanoethyl carbamate, tert-butoxy-n-2-cyanoethyl carboxamide, 1,1-dimethylethyl 2-cyanoethyl carbamate, 3-tert-butoxycarbonyl amino propanenitrile, carbamicacid,n-2-cyanoethyl-,1,1-dimethylethylester
CID PubChem 2735664
Nom IUPAC N-(2-cyanoéthyl)carbamate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Tert-butyl N-(2-cyanoethyl)carbamate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire (CH3)3COC(O)NH(CH2)2CN
Quantité 10 g
Poids de la formule 170.21
Pourcentage de pureté 97%