Learn More
Carbamate de tert-butyle N-(3-amino-3-thioxopropyl), 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10437832
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10437832 1 g Flacon en verre ambré 1g
10173764 5 g Flacon en verre ambré 5g
11376955 10 g Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10437832 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB08402DA
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 77152-97-7
Formule moléculaire C8H16N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 204.288
Numéro MDL MFCD02180883
Clé InChI OBDMXQCRRWGEQM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl n-3-amino-3-thioxopropyl carbamate, tert-butyl 3-amino-3-thioxopropylcarbamate, tert-butyl n-2-carbamothioylethyl carbamate, tert-butyl 3-amino-3-thioxopropyl carbamate, 3-tert-butoxycarbonyl amino propanethioamide, tert-butyl 3-amino-3-thioxoprop-1-yl carbamate, 2-thiocarbamoylethyl carbamic acid tert-butyl ester, carbamic acid,n-3-amino-3-thioxopropyl-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 2-thiocarbamoylethylcarbamate, 3-tert-butoxycarbonylamino propanethioamide
CID PubChem 2735653
Nom IUPAC N-(3-amino-3-sulfanylidèneéthyl)carbamate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCC(=S)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Tert-butyl N-(3-amino-3-thioxopropyl)carbamate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire (CH3)3COC(O)NH(CH2)2C(S)NH2
Quantité 1 g
Poids de la formule 204.29
Pourcentage de pureté 97%