Learn More
Tert-butyl N-(3-formylbenzyl)carbamate, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10503073
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10503073 1 g Flacon en verre ambré 1g
10310893 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10265334 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10503073 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07494DA
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 170853-04-0
Formule moléculaire C13H17NO3
Poids moléculaire (g/mol) 235.283
Clé InChI JORXNWZTJLYRQA-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2794834
Nom IUPAC tert-butyl N-[(3-formylphényl)méthyl]carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=CC(=C1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl 3-formylbenzylcarbamate
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme tert-butyl 3-formylbenzylcarbamate, tert-butyl n-3-formylphenyl methyl carbamate, tert-butyl 3-formylbenzyl carbamate, 3-aminomethyl benzaldehyde, n-boc protected, 3-formylbenzylamine, n-boc protected, tert-butyl n-3 formylbenzyl carbamate, tert-butyl n-3-formylbenzyl carbamate, tert-butyl3-formylbenzylcarbamate, 3-formylbenzyl carbamic acid tert-butyl ester, 3-formyl-benzyl-carbamic acid tert-butyl ester
Poids de la formule 235.28
Pourcentage de pureté 90%