Learn More
Tert-Butyl N-(3-thiényl)carbamate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10497982
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10497982 250 mg Flacon en verre ambré -
10120722 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10497982 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC00092CB
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 19228-91-2
Formule moléculaire C9H13NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 199.268
Numéro MDL MFCD01928808
Clé InChI PRWYQCYSADTIBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl thiophen-3-ylcarbamate, tert-butyl n-3-thienyl carbamate, tert-butyl 3-thienylcarbamate, tert-butyl n-thiophen-3-yl carbamate, tert-butoxy-n-3-thienyl carboxamide, carbamic acid,n-3-thienyl-, 1,1-dimethylethyl ester, n-boc-3-aminothiophene, tert-butyl thien-3-ylcarbamate, 3-aminothiophene, n-boc protected
CID PubChem 736476
Nom IUPAC Tert-butyl N-thiophène-3-ylcarbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CSC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tert-butyl N-(3-thienyl)carbamate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 199.27
Pourcentage de pureté 97%