Learn More
Tert-Butyl-N-[4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phényl]carbamate, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit p-2692261 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10582422 1 g Flacon en verre 1g
10782443 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10582422 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 366350010
Ajouter au panier
CAS: 330793-01-6 | Molecular Formula: C17H26BNO4 | Molecular Weight: 319.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 330793-01-6
Formule moléculaire C17H26BNO4
Poids moléculaire (g/mol) 319.21
Numéro MDL MFCD02179439
Clé InChI HSJNIOYPTSKQBD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-n-boc-amino phenylboronic acid pinacol ester, tert-butyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, 4-boc-amino benzeneboronic acid pinacol ester, tert-butyl n-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, 4-boc-amino phenylboronic acid pinacol cyclic ester, 4-boc-aminophenylboronic acid, pinacol ester, 4-tert-butoxycarbonyl aminophenylboronic acid, pinacol ester, tert-butyl n-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, tert-butyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenylcarbamate
CID PubChem 2734617
Nom IUPAC tert-butyl N-[4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2 -yl)phényl]carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl-N-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbamate
Point de fusion 166°C to 169°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water
Poids de la formule 319.21
Pourcentage de pureté 97+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butyl-N-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbamate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement