Learn More
Tert-butyl N-[4-(aminométhyl)phényl]carbamate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10136942
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10136942 250 mg 250mg
10390773 1 g 1g
10645155 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10136942 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO01028CB
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 220298-96-4
Formule moléculaire C12H18N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 222.29
Numéro MDL MFCD02183573
Clé InChI URXUHALBOWYXJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl n-4-aminomethyl phenyl carbamate, 4-aminomethyl-1-n-boc-aniline, tert-butyl 4-aminomethyl phenyl carbamate, 4-boc-amino benzylamine, 4-aminomethy-1-n-boc-aniline, 4-n-boc-amino benzylamine, 4-tert-butoxycarbonylamino benzylamine, 4-aminomethyl-n-boc-aniline, tert-butyl-n-4-aminomethyl phenyl carbamate
CID PubChem 2794659
Nom IUPAC tert-butyl N-[4-(aminomethyl)phenyl]carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(CN)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl N-[4-(aminomethyl)phenyl]carbamate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 222.29
Pourcentage de pureté 97%