Learn More
Tert-butyl N-(4-formylbenzyl)carbamate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10682015
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10682015 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10563003 1 g Flacon en verre ambré 1g
10082504 5 g Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10682015 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07448CB
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 156866-52-3
Formule moléculaire C13H17NO3
Poids moléculaire (g/mol) 235.283
Clé InChI HRJJBEIFHFVBRT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 4-formylbenzylcarbamate, tert-butyl n-4-formylbenzyl carbamate, tert-butyl n-4-formylphenyl methyl carbamate, tert-butyln-4-formylbenzyl carbamate, tert-butyl 4-formylbenzyl carbamate, tert-butyln-4-formylphenyl methyl carbamate, n-boc-4-aminomethylbenzaldehyde, tert-butyl n-4 formylbenzyl carbamate, 4-aminomethyl benzaldehyde,n-boc protected, 4-formyl-benzyl-carbamic acid t-butyl ester
CID PubChem 2794832
Nom IUPAC tert-butyl N-[(4-formylphényl)méthyl]carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=C(C=C1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl N-(4-formylbenzyl)carbamate
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 235.28
Pourcentage de pureté 97%