Learn More
Tert-butyl N-[(5-bromo-2-thiényl)méthyl]carbamate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10681873
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10681873 1 g Flacon en verre ambré 1g
10672665 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10681873 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00599DA
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 215183-27-0
Formule moléculaire C10H14BrNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 292.191
Numéro MDL MFCD03659715
Clé InChI CVNITIPQHIGCKI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 5-bromothiophen-2-yl methyl carbamate, tert-butyl n-5-bromo-2-thienyl methyl carbamate, 5-bromo-thiophen-2-ylmethyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl 5-bromothiophen-2-yl methylcarbamate, tert-butyl n-5-bromothiophen-2-yl methyl carbamate, n-boc-5-bromothiophen-2-methanamine, 2-boc-amino methyl-5-bromothiophene, 2-bromo-5-tert-butoxycarbonylaminomethylthiophene
CID PubChem 2779810
Nom IUPAC tert-butyl N-[(5-bromothiophen-2-yl)méthyl]carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=C(S1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Tert-butyl N-[(5-bromo-2-thienyl)methyl]carbamate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 292.2
Pourcentage de pureté 97%