Learn More
N-(diaminométhylidène)carbamate de tert-butyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | tert-Butyl N-(Diaminomethylidene)carbamate |
| CAS | 219511-71-4 |
| Formule moléculaire | C6H13N3O2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 1,1-Dimethylethyl N-(Aminoiminomethyl)carbamate, Boc-guanidine, N-Boc-guanidine, N-tert-Butoxycarbonylguanidine, tert-Butoxycarbonylguanidine |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H13N3O2/c1-6(2,3)11-5(10)9-4(7)8/h1-3H3,(H4,7,8,9,10) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NC(=N)N |
| Nom IUPAC | N-carbamimidoylcarbamate de tert-butyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 159.19 |
| Poids de la formule | 159.1008 |