Learn More
N-(diaminométhylidène)carbamate de tert-butyle, TRC
Code produit 30423945
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
5 g
Conditionnement:
500mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30423945 5 g 5g
30415019 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30423945 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT2045835G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl N-(Diaminomethylidene)carbamate
CAS 219511-71-4
Formule moléculaire C6H13N3O2
Quantité 5 g
Synonyme 1,1-Dimethylethyl N-(Aminoiminomethyl)carbamate, Boc-guanidine, N-Boc-guanidine, N-tert-Butoxycarbonylguanidine, tert-Butoxycarbonylguanidine
Formule InChI InChI=1S/C6H13N3O2/c1-6(2,3)11-5(10)9-4(7)8/h1-3H3,(H4,7,8,9,10)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(=N)N
Nom IUPAC N-carbamimidoylcarbamate de tert-butyle
Poids moléculaire (g/mol) 159.19
Poids de la formule 159.1008