Learn More
N-hydroxycarbamate de tert-butyle, 98+%
Code produit 15129233 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15129233 25 g Flacon en verre 25g
10616154 1 g Flacon en verre 1g
10266500 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15129233 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 209870250
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS : 36016-38-3 | C5H11NO3 | 133,15 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36016-38-3
Formule moléculaire C5H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 133.15
Numéro MDL MFCD00002107
Clé InChI DRDVJQOGFWAVLH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-boc-hydroxylamine, n-tert-butoxycarbonylhydroxylamine, tert-butyl hydroxycarbamate, boc-amino alcohol, carbamic acid, hydroxy-, 1,1-dimethylethyl ester, n-hydroxycarbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl-n-hydroxycarbamate, n-tert-boc-hydroxylamine, t-butyl n-hydroxycarbamate, n-tert-butyloxycarbonylhydroxylamine
CID PubChem 97534
Nom IUPAC N-hydroxycarbamate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NO
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl N-hydroxycarbamate
Note relative au nom 98+%
Point de fusion 53.0°C to 57.0°C
Couleur Rose à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HONHCO2C(CH3)3
Quantité 25 g
Beilstein 03,IV,168
Poids de la formule 133.15
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement