Learn More
Nitrite de tert-butyle, 90 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10452791 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10452791 500 g Flacon en verre 500g
10702071 100 g Flacon en verre 100g
11985161 2.5 kg Récipient en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10452791 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 216225000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 540-80-7 | C4H9NO2 | 103.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 540-80-7
Clé InChI IOGXOCVLYRDXLW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme t-butyl nitrite, 1,1-dimethylethyl nitrite, tert-butylnitrite, nitrous acid, 1,1-dimethylethyl ester, unii-4780h7u8lu, ccris 2098, alpha,alpha-dimethylethyl nitrite, nitrous acid, t-butyl ester, 2-methyl-2-propylnitrit, ch3 3cono
CID PubChem 10906
Nom IUPAC nitrite de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)ON=O
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl nitrite
Couleur Jaune
Densité 0.8600g/mL
Point d’ébullition 61.0°C to 63.0°C
Point d’éclair −10°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C4H9NO2
Formule linéaire (CH3)3CNO2
Indice de réfraction 1.3670 to 1.3700
Quantité 500 g
Poids moléculaire (g/mol) 103.121
Poids de la formule 103.12
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Pures
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butyl nitrite
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.