Learn More
Nitrite de tert-butyle, 90 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11985161 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11985161 2.5 kg Récipient en plastique 2.50kg
10702071 100 g Flacon en verre 100g
10452791 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11985161 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 216220025
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 540-80-7 | C4H9NO2 | 103.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 540-80-7
Clé InChI IOGXOCVLYRDXLW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme t-butyl nitrite, 1,1-dimethylethyl nitrite, tert-butylnitrite, nitrous acid, 1,1-dimethylethyl ester, unii-4780h7u8lu, ccris 2098, alpha,alpha-dimethylethyl nitrite, nitrous acid, t-butyl ester, 2-methyl-2-propylnitrit, ch3 3cono
CID PubChem 10906
Nom IUPAC nitrite de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)ON=O
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl nitrite
Couleur Jaune
Densité 0.8600g/mL
Point d’ébullition 61.0°C to 63.0°C
Point d’éclair −10°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Récipient en plastique
Formule moléculaire C4H9NO2
Formule linéaire (CH3)3CNO2
Indice de réfraction 1.3670 to 1.3700
Quantité 2.5 kg
Beilstein 01,382
Fieser 07,48
Merck Index 15,1586
Gravité spécifique 0.86
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,chloroform and carbon,disulfide,practically insoluble in glycerol
Poids moléculaire (g/mol) 103.12
Poids de la formule 103.12
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Pures
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butyl nitrite
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.