Learn More
Nitrite de tert-butyle, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11382897
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11382897 25 g 25g
11392897 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11382897 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16135.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 540-80-7 | C4H9NO2 | 103.121 g/mol
tert-Butyl nitrite is employed as a reagent for diazotization and nitrosation of alcohols, thiols, amines and cycloalkanes. It plays an important role in photocatalyzed conversion of aryl and heteroarylamines to selenides. It finds application in the preparation of aryl azides from aryl amines. It is also useful for radical multifunctionalization reactions of aliphatic alkenes and source of nitric oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le nitrite de tert-butyle est utilisé comme réactif pour la diazotisation et la nitrosation d’alcools, de thiols, d’amines et de cycloalcanes. Il joue un rôle important dans la conversion photocatalysée des aryls et des hétéroarylamines en sélénides. Il est utilisé dans la préparation d’aryl azides à partir d’amines aryl. Il est également utile pour les réactions multifonctionnelles radicales des alcènes aliphatiques et de la source d’oxyde nitrique.
Solubilité
Miscible à l’éther diéthylique, au chloroforme, à l’alcool et au disulfure de carbone. Légèrement miscible avec de l’eau. Immiscible au glycérol.
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents réducteurs puissants, les métaux en poudre et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 540-80-7
Formule moléculaire C4H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 103.121
Numéro MDL MFCD00002055
Clé InChI IOGXOCVLYRDXLW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme t-butyl nitrite, 1,1-dimethylethyl nitrite, tert-butylnitrite, nitrous acid, 1,1-dimethylethyl ester, unii-4780h7u8lu, ccris 2098, alpha,alpha-dimethylethyl nitrite, nitrous acid, t-butyl ester, 2-methyl-2-propylnitrit, ch3 3cono
CID PubChem 10906
Nom IUPAC nitrite de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)ON=O
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl nitrite
Densité 0.867
Point d’ébullition 61°C to 63°C
Point d’éclair −23°C (−9°F)
Odeur Sweet
Indice de réfraction 1.369
Quantité 25 g
Numéro UN UN2351
Beilstein 1209339
Merck Index 14,1583
Informations sur la solubilité Miscible with diethyl ether,chloroform,alcohol and carbon disulfide. Slightly miscible with water. Immiscible with glycerol.
Poids de la formule 103.12
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butyl nitrite
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyl nitrite