Learn More
Perbenzoate de tert-butyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | tert-Butyl Perbenzoate |
| CAS | 614-45-9 |
| Formule moléculaire | C11H14O3 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | Benzoyl tert-butyl peroxide, CP 02, CP 02 (catalyst), Chaloxyd TBPB, Chaloxyd, TBPB-HA-M 1, Esperox 10, Interox TBPB-HA-M 1, Kayabutyl B, LQ-TBPB, Link-Cup, TBPB, Luperox P, Luperox PXL, NSC 674, Norox TBPB, Perbutyl Z, TBPB, TBPB-HA-M 1, TBPB-HA-M 3, TC 5, TC 5 (vulcanizer), Trigonox 93, Trigonox C, Trigonox C 50D, V 73, t-Butyl peroxybenzoate, tert-Butyl benzoyl peroxide, tert-Butyl peroxybenzoate |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H14O3/c1-11(2,3)14-13-10(12)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OOC(=O)c1ccccc1 |
| Nom IUPAC | tert-butyl benzènecarboperoxoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 194.23 |
| Poids de la formule | 194.0943 |