Learn More
Peroxybenzoate de tert-butyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10636572 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10636572 250 g Flacon en plastique 250g
10381424 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10636572 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 170142500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.55€
    41.65€ / 250g
    Économisez 8.90€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 614-45-9 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Initiateurs de radicaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 614-45-9
Poids moléculaire (g/mol) 194.23
Numéro MDL MFCD00008802
Clé InChI GJBRNHKUVLOCEB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl peroxybenzoate, tert-butyl perbenzoate, t-butyl perbenzoate, chaloxyd tbpb, perbutyl z, esperox 10, novox, trigonox c, tert-butyl peroxy benzoate, terc.butylperbenzoan
CID PubChem 11966
Nom IUPAC tert-butyl benzènecarboperoxoate
SMILES CC(C)(C)OOC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl peroxybenzoate
Note relative au nom 98%
Point de fusion 8.0°C
Couleur Jaune
Densité 1.0400g/mL
Point d’ébullition 75.0°C to 76.0°C (0.2 mmHg)
Point d’éclair 93°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire C11H14O3
Formule linéaire C6H5CO2OC(CH3)3
Indice de réfraction 1.4980 to 1.5000
Quantité 250 g
Beilstein 09, IV, 715
Fieser 01,98; 02,54; 04,66; 07,49; 09,90; 13,58
Gravité spécifique 1.04
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in alcohols,esters,ethers and ketones
Viscosité 6 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 194.23
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butyl peroxybenzoate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Peroxyde organique Type C et D
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H242-Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.