Learn More
Peroxybenzoate de tert-butyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11453617
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11453617 500 g 500g
11463950 25 g 25g
11443617 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11453617 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17373.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.70€
    78.65€ / 500g
    Économisez 9.05€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 614-45-9 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
tert-Butyl peroxybenzoate was employed as polymerization and cross-linking catalyst. It was also was employed as initiator during  grafting of 2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy (TEMPO)-4-oxyacetamido-(3 propyltriethoxysilane) to poly(ethylene co-octene and in preparation of conformal poly(cyclohexyl methacrylate) thin films via initiated chemical vapor deposition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le peroxybenzoate de tert-butyle a été utilisé comme catalyseur de polymérisation et de réticulation. Il a également été utilisé comme initiateur lors du greffage du 2,2,6,6-tétraméthyl-1-pipéridinyloxy (TEMPO)-4-oxyacétamido-(3-propyltriéthoxysilane) au polyéthylène-co-octène et lors de la préparation de films minces enrobants de poly(méthacrylate de cyclohexyle) par dépôt chimique en phase vapeur par polymérisation amorcée.
Solubilité
Soluble dans l’éther, l’alcool, l’ester et les cétones. Insoluble dans l’eau. 
Remarques
 Stocké et transporté sous forme de mélange avec des matières solides inertes et sous forme de suspension dans un solvant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 614-45-9
Formule moléculaire C11H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 194.23
Numéro MDL MFCD00008802
Clé InChI GJBRNHKUVLOCEB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl peroxybenzoate, tert-butyl perbenzoate, t-butyl perbenzoate, chaloxyd tbpb, perbutyl z, esperox 10, novox, trigonox c, tert-butyl peroxy benzoate, terc.butylperbenzoan
CID PubChem 11966
Nom IUPAC tert-butyl benzènecarboperoxoate
SMILES CC(C)(C)OOC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl peroxybenzoate
Point de fusion 6°C to 8°C
Densité 1.042
Point d’ébullition 75°C to 76°C (0.2 mmHg)
Point d’éclair 93°C (199°F)
Odeur Sweet
Indice de réfraction 1.499
Quantité 500 g
Numéro UN UN3103
Beilstein 1342734
Informations sur la solubilité Soluble in ether,alcohol,ester,and ketones. Insoluble in water.
Poids de la formule 194.23
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butyl peroxybenzoate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Peroxyde organique Type C et D
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H242-Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P411-Stocker à une température ne dépassant pas °C/ °F.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyl peroxybenzoate