Learn More
Ether de tert-butyle phényle,  %, Thermo Scientific™
Code produit 15403757
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15403757 250 mg 250mg
11322789 1 g -
11332789 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15403757 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27689.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6669-13-2
Formule moléculaire C10H14O
Poids moléculaire (g/mol) 150.22
Numéro MDL MFCD00049018
Clé InChI PNKZBZPLRKCVLI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butoxybenzene, tert-butyl phenyl ether, benzene, 1,1-dimethylethoxy, phenyl-t-butylether, t-butoxybenzene, ether, tert-butyl phenyl, 1,1-dimethylethoxy benzene, tert-butoxy-benzene, phenyl t-butyl ether, benzene,1-dimethylethoxy
CID PubChem 81179
Nom IUPAC (2-méthylpropan-2-yl)oxybenzène
SMILES CC(C)(C)OC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl phenyl ether
Densité 0.924
Point d’ébullition 184°C
Indice de réfraction 1.4885
Quantité 250 mg
Poids de la formule 150.22
Pourcentage de pureté 98%