Learn More
tert-butyl (R)-3-aminopipéridine-1-carboxylate, TRC
Code produit 30344448
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30344448 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30344448 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB69221510G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl (R)-3-Aminopiperidine-1-carboxylate
CAS 188111-79-7
Formule moléculaire C10H20N2O2
Quantité 10 g
Synonyme (3R)-3-Amino-1-piperidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, (R)-1-tert-Butoxycarbonyl-3-aminopiperidine, (R)-1-tert-Butoxycarbonyl-3-aminopiperidine, (R)-3-Amino-1-Boc-piperidine, (R)-3-Aminopiperidine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, (R)-3-Aminopiperidine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl (R)-3-Aminopiperidine-1-carboxylate, tert-Butyl (R)-3-Aminopiperidine-1-carboxylate
Formule InChI InChI=1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-5-8(11)7-12/h8H,4-7,11H2,1-3H3/t8-/m1/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@@H](N)C1
Nom IUPAC tert-butyl (3R)-3-aminopipéridine-1-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 200.28
Poids de la formule 200.1525