Learn More
tert-butyl (R)-(+)-4-formyl-2,2-diméthyl-3-oxazolidinecarboxylate, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10037642 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
:
1 g ; Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10037642 1 g ; Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10037642 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 370890010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 95715-87-0 | C11H19NO4 | 229.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl (R)-(+)-4-formyl-2, 2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylate
CAS 95715-87-0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0600g/mL
Point d’éclair 107°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C11H19NO4
Indice de réfraction 1.4450 to 1.447
Numéro MDL MFCD00674064
Quantité 1 g
Merck Index 15, 4404
Gravité spécifique 1.06
Rotation spécifique +85° to +95° (20°C, 589nm) (c=1, CHCl3)
Synonyme r-tert-butyl 4-formyl-2,2-dimethyloxazolidine-3-carboxylate, unii-upk623lv60, r-4-formyl-2,2-dimethyl-oxazolidine-3-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4r-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine-3-carboxylate, r-+-3-boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde, tert-butyl r-+-4-formyl-2,2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylate, 3-oxazolidinecarboxylic acid, 4-formyl-2,2-dimethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4r, r-garner aldehyde, r-3-boc-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine, r---3-boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde
Clé InChI PNJXYVJNOCLJLJ-QMMMGPOBSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1[C@H](COC1(C)C)C=O
Nom IUPAC tert-butyl (4R)-4-formyl-2,2-diméthyl-1,3-oxazolidine-3-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 229.28
CID PubChem 178792
Poids de la formule 229.28
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Huile
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butyl (R)-(+)-4-formyl-2,2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.