Learn More
Tert-butyl (S)-4-(diméthylamino)-1-(pipérazine-1-carbonyl)butylcarbamate, Thermo Scientific™
Code produit 10587770
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10587770 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10301380 1 g Flacon en verre ambré 1g
10687390 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10587770 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO08535CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Chemical Identifiers
CAS 1174064-68-6
Formule moléculaire C16H32N4O3
Poids moléculaire (g/mol) 328.457
Clé InChI CDZDEHVWAXDQAQ-ZDUSSCGKSA-N
Synonyme tert-butyl s-4-dimethylamino-1-piperazine-1-carbonyl butylcarbamate, tert-butyl n-2s-5-dimethylamino-1-oxo-1-piperazin-1-yl pentan-2-yl carbamate, tert-butyl 2s-5-dimethylamino-1-oxo-1-piperazin-1-yl pentan-2-yl carbamate
CID PubChem 45594327
Nom IUPAC tert-butyl N-[(2S)-5-(diméthylamino)-1-oxo-1-pipérazine-1-ylpentan-2-yl]carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CCCN(C)C)C(=O)N1CCNCC1
Specifications
Nom chimique ou matériau tert-Butyl (S)-4-(dimethylamino)-1-(piperazine-1-carbonyl)butylcarbamate
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 328.45
Pourcentage de pureté 97%