Learn More
tert-Butyl tetrahydropyrazine-1(2H)-carboxylate, 97%, Maybridge
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | tert-Butyl tetrahydropyrazine-1(2H)-carboxylate |
| CAS | 57260-71-6 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Formule moléculaire | C9H19N2O2 |
| Numéro MDL | MFCD00075265 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 1-boc-piperazine, n-boc-piperazine, 1-n-boc-piperazine, tert-butyl 1-piperazinecarboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl piperazine, n-t-butoxycarbonylpiperazine, boc-piperazine, n-tert-butoxycarbonylpiperazine, piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperazinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester |
| Clé InChI | CWXPZXBSDSIRCS-UHFFFAOYSA-O |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CC[NH2+]CC1 |
| Nom IUPAC | 4-[(tert-butoxy)carbonyl]piperazin-1-ium |
| Show More |