Learn More
tert-Butyl tosylcarbamate, 95%, BLD Pharm™
Code produit 30801894
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30801894 25 g
30801735 10 g
30801392 100 g
30791692 5 g
30789072 1 g
30795669 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30801894 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD14170225g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl tosylcarbamate
CAS 18303-04-3
Formule moléculaire C12H17NO4S
Numéro MDL MFCD00134267
Quantité 25 g
SMILES O=C(OC(C)(C)C)NS(=O)(C1=CC=C(C)C=C1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 271.33
Pourcentage de pureté 95%